Learn More
Ácido (R)-clorofeniramina 3,5-dinitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Chloropheniramine 3,5-Dinitrobenzoic Acid |
| CAS | 1180493-26-8 |
| Fórmula molecular | C16H19ClN2 . C7H4N2O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (gammaR)-gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine 3,5-Dinitrobenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19ClN2.C7H4N2O6/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-3H,(H,10,11)/t15-;/m1./s1 |
| SMILES | CN(C)CC[C@H](c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)c3cc(cc(c3)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | (3R)-3-(4-clorofenil)-N,N-dimetil-3-piridin-2-ilpropan-1-amina; ácido 3,5-dinitrobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 486.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 486.1306 |