Learn More
(R)-Cetirizina N-Óxido (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Cetirizine N-Oxide |
| CAS | 442863-80-1 |
| Fórmula molecular | C21 H25 Cl N2 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Acetic acid, 2-[2-[4-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-oxido-1-piperazinyl]ethoxy]-, Acetic acid, [2-[4-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-oxido-1-piperazinyl]ethoxy]- (9CI), Levocetirizine N-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25ClN2O4/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)23-10-12-24(27,13-11-23)14-15-28-16-20(25)26/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26)/t21-/m1/s1 |
| SMILES | OC(=O)COCC[N+]1([O-])CCN(CC1)[C@H](c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2-[4-[(R)-(4-clorofenil)-fenilmetil]-1-oxidopiperazin-1-io-1-il]etoxi]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 404.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 404.1503 |