Learn More
(R)-(+)-Celiprolol-d9 Cloruro, TRC
Código de producto. 30358999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358999 10 mg -
30363688 5 mg -
30358214 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30358999 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC25449210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1330045-90-3
Fórmula molecular C20H24D9N3O4 • HCl
Peso molecular (g/mol) 425.02
Sinónimo N'-[3-Acetyl-4-[(2R)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-N,N-diethylurea-d9 Hydrochloride, (+)-(R)-Celiprolol-d9 Hydrochloride, (+)-Celiprolol-d9 Hydrochloride, (R)-Celiprolol-d9 Hydrochloride, d-Celiprolol-d9 Hydrochloride
Nombre IUPAC (R)-3-(3-acetil-4-(2-hidroxi-3-((2-(metil-d3)propano-2-il-1,1,1,3,3,3-d6)amino)propoxi)fenil)-1,1-dietilurea cloruro de hidrógeno
SMILES CCN(CC)C(NC1=CC(C(C)=O)=C(OC[C@H2]([OH])CNC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C1)=O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-Celiprolol-d9 Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H33N3O4.ClH/c1-7-23(8-2)19(26)22-15-9-10-18(17(11-15)14(3)24)27-13-16(25)12-21-20(4,5)6;/h9-11,16,21,25H,7-8,12-13H2,1-6H3,(H,22,26);1H/t16-;/m1./s1/i4D3,5D3,6D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.02