Learn More
(R)-(-)-carvona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-Carvone |
| CAS | 6485-40-1 |
| Fórmula molecular | C10 H14 O |
| Cantidad | 50 mL |
| Sinónimo | 2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (5R)-, 2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (R)-, p-Mentha-6,8-dien-2-one, (R)-(-)- (8CI), (-)-(5R)-Carvone, (-)-(R)-Carvone, (-)-Carvone, (-)-p-Mentha-6,8-dien-2-one, (4R)-(-)-Carvone, (5R)-2-Methyl-5-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-one, (R)-(-)-Carvone, (R)-Carvone, (R)-Carvone, L-(-)-Carvone, L-Carvone, R-(-)-Carvone, l-1-Methyl-4-isopropenyl-6-cyclohexen-2-one, l-Carvone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1 |
| Nombre IUPAC | (5R)-2-metil-5-prop-1-en-2-ilcicloex-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 150.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.1045 |