Learn More
(R)-carprofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Carprofen |
| CAS | 52263-83-9 |
| Fórmula molecular | C15H12ClNO2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (αR)-6-Chloro-α-methyl-9H-carbazole-2-acetic Acid, (-)-Carprofen, (R)-(-)-Carprofen, C 8011 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12ClNO2/c1-8(15(18)19)9-2-4-11-12-7-10(16)3-5-13(12)17-14(11)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,18,19)/t8-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](C1=CC2=C(C=C1)C3=C(N2)C=CC(=C3)Cl)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-(6-cloro-9H-carbazol-2-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 273.71 |