Learn More
R-(+)-Carbidopa, TRC
Código de producto. 30363099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363099 10 mg 10 miligramos
30353095 1 mg 1 miligramo
30365781 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363099 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17598610MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28875-92-5
Fórmula molecular C10 H14 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 226.23
Sinónimo Benzenepropanoic acid, α-hydrazinyl-3,4-dihydroxy-α-methyl-, (αR)-, Benzenepropanoic acid, α-hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methyl-, (R)-, Benzenepropanoic acid, α-hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methyl-, (αR)- (9CI), Hydrocinnamic acid, α-hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methyl-, D- (8CI), (αR)-α-Hydrazinyl-3,4-dihydroxy-α-methylbenzenepropanoic acid, MK 485, (2R)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoic Acid, (R)-Carbidopa, ent-Carbidopa
Nombre IUPAC (2R)-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-hidrazil-2-ácido metilpropanoico
SMILES C[C@](Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material R-(+)-Carbidopa
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O4/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.0954
Porcentaje de pureza >95%