Learn More
(R)-(+)-Alcanfor, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-Camphor |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.1201 |