Learn More
(R)-(+)-alcanfor-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(+)-Camphor-d2 |
| CAS | 34733-73-8 |
| Fórmula molecular | C10H14D2O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one-3,3-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10-/m1/s1/i6D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])[C@H]2CC[C@](C)(C1=O)C2(C)C |
| Nombre IUPAC | (1R,4S)-2,2-dideuterio-4,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 154.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.1327 |