Learn More
Cloruro de (R)-butiril carnitina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Butyryl Carnitine-d3 Chloride |
| CAS | 1334532-21-6 |
| Fórmula molecular | C11H19D3ClNO4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxobutoxy)-1-propanaminium-d3 Chloride, L-Carnitine: HCl, o-butyryl (N-methyl-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H21NO4.ClH/c1-5-6-11(15)16-9(7-10(13)14)8-12(2,3)4;/h9H,5-8H2,1-4H3;1H/t9-;/m1./s1/i2D3; |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCC)=O)CC(O)=O.[Cl-] |
| Nombre IUPAC | (R)-2-(butiriloxi)-3-carboxi-N,N-dimetil-N-(metil-d3)propan-1-aminio |
| Peso molecular (g/mol) | 270.77 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.14 |