Learn More
Cloruro de (R)-butiril carnitina, TRC
Código de producto. 30336921
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30336921 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30336921 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB802700250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Butyryl Carnitine chloride
CAS 162067-50-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C11 H22 N O4 . Cl
Cantidad 250 mg
Sinónimo (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxobutoxy)-1-propanaminium Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H21NO4.ClH/c1-5-6-11(15)16-9(7-10(13)14)8-12(2,3)4;/h9H,5-8H2,1-4H3;1H/t9-;/m1./s1
SMILES [Cl-].CCCC(=O)O[C@H](CC(=O)O)C[N+](C)(C)C
Nombre IUPAC Cloruro de [(2R)-2-butanoiloxi-3-carboxipropil]-trimetilamonio
Peso molecular (g/mol) 267.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.1237
Porcentaje de pureza >95