Learn More
(R)-(+)-Clorhidrato de bupivacaína, TRC
Código de producto. 30137517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137517 25 mg 25 miligramos
30007002 250 mg 250 miligramos
30011878 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137517 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68954525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27262-46-0
Fórmula molecular C18 H28 N2 O . HCl
Peso molecular (g/mol) 324.89
Sinónimo 2-Piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-, hydrochloride (1:1), (2R)-, 2-Piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, (2R)- (9CI), 2-Piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, (R)-, 2',6'-Pipecoloxylidide, 1-butyl-, monohydrochloride, (+)- (8CI), (+)-Bupivacaine monohydrochloride, (R)-(+)-Bupivacaine monohydrochloride, (R)-Bupivacaine hydrochloride, (2R)-1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide hydrochloride, (R)-Bupivacaine HCl
Nombre IUPAC (2R)-1-butil-N-(2,6-dimetilfenil)piperidina-2-carboxamida; Cloruro
SMILES Cl.CCCCN1CCCC[C@@H]1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-Bupivacaine hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H28N2O.ClH/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H/t16-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.1968
Porcentaje de pureza >95%