Learn More
Clorhidrato de (R)-bufuralol, TRC
Código de producto. 30337485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30337485 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30337485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68953010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Bufuralol Hydrochloride
CAS 57704-11-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C16 H23 N O2 . Cl H
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H23NO2.ClH/c1-5-11-7-6-8-12-9-14(19-15(11)12)13(18)10-17-16(2,3)4;/h6-9,13,17-18H,5,10H2,1-4H3;1H/t13-;/m1./s1
SMILES Cl.CCc1cccc2cc(oc12)[C@H](O)CNC(C)(C)C
Nombre IUPAC (1R)-2-(terc-butilamino)-1-(7-etil-1-benzofuran-2-il)etanol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 297.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.1496
Porcentaje de pureza >95