Learn More
(R)-(-)-Bromo Clorhidrato de Libélula, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(-)-Bromodragonfly HCl |
| CAS | 332012-24-5 |
| Fórmula molecular | C13H13BrClNO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzo[1,2-b:4,5-b']difuran-4-ethanamine, 8-bromo-α-methyl-, hydrochloride, (αR)- (9CI), (R)-1-(4-Bromofuro[2,3-f][1]benzofuran-8-yl)propan-2-amine Hydrochloride, (R)-(-)-Bromodragonfly HCl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12BrNO2.ClH/c1-7(15)6-10-8-2-4-17-13(8)11(14)9-3-5-16-12(9)10;/h2-5,7H,6,15H2,1H3;1H/t7-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.C[C@@H](N)Cc1c2occc2c(Br)c3occc13 |
| Nombre IUPAC | (2R)-1-(4-bromofuro[2,3-f][1]benzofuran-8-il)propan-2-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 330.6 |