Learn More
(R)-BPO-27, MedChemExpress
Código de producto. 16483847
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483847 50 mg 50 miligramos
16457716 100 mg 100 miligramos
16450368 5 mg 5 miligramos
16421869 1 mg 1 miligramo
16417908 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16483847 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19778
MedChemExpress (R)-BPO-27, the R enantiomer of BPO-27, is a potent, orally active and ATP-competitive CFTR inhibitor with an IC50 of 4 nM.
(R)-BPO-27, the R enantiomer of BPO-27, is a potent, orally active and ATP-competitive CFTR inhibitor with an IC50 of 4 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-BPO-27
CAS 1415390-47-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H18BrN3O6
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 14.28 mg/mL (26.04 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C(O[C@@H](C2=CC=C(Br)O2)C3=C(N(C)C4=O)C(C(N4C)=O)=C(C5=CC=CC=C5)N36)C6=C1)O
Peso molecular (g/mol) 548.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 548.34
Porcentaje de pureza 99.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus