Learn More
(R)-BINAP, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-BINAP |
| CAS | 76189-55-4 |
| Fórmula molecular | C44H32P2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,1'-[(1R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diyl]bis[1,1-diphenyl-phosphine, (+)-(1R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diylbis[diphenylphosphine], (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (R)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene |
| SMILES | c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc4ccccc4c3c5c(ccc6ccccc56)P(c7ccccc7)c8ccccc8 |
| Peso molecular (g/mol) | 622.67 |