Learn More
(R)-bicalutamida, Mikromol™
Descripción
(R)-bicalutamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Bicalutamide |
| CAS | 113299-40-4 |
| Nombres de analitos o componentes | (R)-Bicalutamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H14 F4 N2 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methyl-, (2R)-, Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methyl-, (R)-, (2R)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, (R)-Bicalutamide, (R)-Casodex |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14F4N2O4S/c1-17(26,10-29(27,28)14-6-3-12(19)4-7-14)16(25)24-13-5-2-11(9-23)15(8-13)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25)/t17-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@](O)(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | (2R)-N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-3-(4-fluorofenil)sulfonil-2-hidroxi-2-metilpropanamida |
| Mostrar más |