Learn More
(R)-Betanecol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Bethanechol |
| CAS | 944538-49-2 |
| Fórmula molecular | C7H17ClN2O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2R)-2-[(Aminocarbonyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-1propanaminium Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16N2O2.ClH/c1-6(11-7(8)10)5-9(2,3)4;/h6H,5H2,1-4H3,(H-,8,10);1H/t6-;/m1./s1 |
| SMILES | [Cl-].C[C@H](C[N+](C)(C)C)OC(=O)N |
| Nombre IUPAC | Cloruro de [(2R)-2-carbamoiloxipropil]-trimetilazanio |
| Peso molecular (g/mol) | 196.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.0979 |