Learn More
Clorhidrato de (R)-betaxolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Betaxolol Hydrochloride |
| CAS | 91878-54-5 |
| Fórmula molecular | C18 H29 N O3 . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Propanol, 1-[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1), (2R)- (ACI), (2R)-1-[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol hydrochloride (1:1) (ACI), 2-Propanol, 1-[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, hydrochloride, (R)- (9CI), (R)-1-(4-(2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl)phenoxy)-3-(isopropylamino)propan-2-ol hydrochloride, (R)-Betaxolol hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H29NO3.ClH/c1-14(2)19-11-17(20)13-22-18-7-5-15(6-8-18)9-10-21-12-16-3-4-16;/h5-8,14,16-17,19-20H,3-4,9-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.CC(C)NC[C@@H](O)COc1ccc(CCOCC2CC2)cc1 |
| Nombre IUPAC | (2R)-1-[4-[2-(ciclopropilmetoxi)etil]fenoxi]-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 343.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.1914 |