Learn More
(R)-(+)-beta-metilfenetilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(+)-beta-methylphenethylamine |
| CAS | 28163-64-6 |
| Fórmula molecular | C9 H13 N |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (βR)-β-Methylbenzeneethanamine, ((R)-2-Phenylpropan-1-yl)amine, (+)-2-Phenylpropylamine, (+)-β-Methylphenethylamine, (2R)-1-Amino-2-phenylpropane, (2R)-2-Phenylpropan-1-amine, (2R)-2-Phenylpropan-1-amine, (2R)-2-Phenylpropylamine, (R)-(+)--Methylphenethylamine, (R)-(+)-2-Phenylpropylamine, (R)-2-Phenyl-1-propanamine, (R)-2-Phenyl-1-propylamine, (R)-2-Phenylpropylamine, (R)-2-Phenylpropylamine, (R)-β-Methylphenethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3/t8-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H](CN)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-fenilpropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 135.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.1048 |