Learn More
(R)-beta-isopropilfenetilamina, TRC
Código de producto. 30401563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30401563 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30401563 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8739102.5MG
Este artículo no se puede devolver. Se returpolitik
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (R)-Beta-Isopropylphenethylamine
CAS 67152-35-6
Fórmula molecular C11H17N
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo (R)-3-Methyl-2-phenylbutylamine, (R)-β-Isopropylphenethylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17N/c1-9(2)11(8-12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8,12H2,1-2H3/t11-/m1/s1
SMILES NC[C@@H](C1=CC=CC=C1)C(C)C
Nombre IUPAC (R)-3-metil-2-fenilbutan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 163.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.14
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.