Learn More
(R)-beta-isopropilfenetilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Beta-Isopropylphenethylamine |
| CAS | 67152-35-6 |
| Fórmula molecular | C11H17N |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (R)-3-Methyl-2-phenylbutylamine, (R)-β-Isopropylphenethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17N/c1-9(2)11(8-12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8,12H2,1-2H3/t11-/m1/s1 |
| SMILES | NC[C@@H](C1=CC=CC=C1)C(C)C |
| Nombre IUPAC | (R)-3-metil-2-fenilbutan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 163.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.14 |