Learn More
(R)-(+)-beta-hidroxi-gamma-butirolactona, + 90 %, ee + 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11349116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349116 1 g 1 g
11359116 5 g 5 g
11369116 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11349116 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20255.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
(R)-(+)-β-Hidroxi-γ-butirolactona se utiliza en la industria farmacéutica como un compuesto básico quiral para la clase de estatinas de los medicamentos reductores del colesterol. También se utiliza para preparar inhibidores del VIH y suplementos nutricionales como la L-carnitina.
Solubilidad
Miscible con etanol y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58081-05-3
Fórmula molecular C4H6O3
Peso molecular (g/mol) 102.09
Número MDL MFCD00211248
Clave InChI FUDDLSHBRSNCBV-GSVOUGTGSA-N
Sinónimo r-4-hydroxydihydrofuran-2 3h-one, r-3-hydroxy-gamma-butyrolactone, 4r-4-hydroxyoxolan-2-one, r-+-beta-hydroxy-gamma-butyrolactone, 2 3h-furanone, dihydro-4-hydroxy-, 4r, pubchem6051, r-+-3-hydoxy-gama-butyro lactone, 4r-4-hydroxy-2-oxolanone, 4r-4-oxidanyloxolan-2-one, 3-hydroxybutyrolactone, 3r
PubChem CID 7060520
Nombre IUPAC (4R)-4-hidroxioxolan-2-ona
SMILES O[C@H]1COC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-beta-Hydroxy-gamma-butyrolactone
Densidad 1.302
Punto de ebullición 98°C to 100°C (0.3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Notas del porcentaje del ensayo Ee ≥99 %
Índice de refracción 1.4655
Cantidad 1 g
Beilstein 3648447
Información de solubilidad Miscible with ethanol and chloroform.
Rotación óptica +81° (c=2 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.09
Porcentaje de pureza ≥90%