Learn More
(R)-beta-butirolactona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-beta-Butyrolactone |
| CAS | 32082-74-9 |
| Fórmula molecular | C4 H6 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (R)-beta-Butyrolactone, (4R)-4-Methyl-2-oxetanone, (+)-β-Butyrolactone, (+)-β-Methylpropiolactone, (R)-(+)-4-Methyl-2-oxetanone, (R)-(+)-β-Methyl-β-propiolactone, (R)-4-Methyl-2-oxetanone, (R)-4-Methyloxetan-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O2/c1-3-2-4(5)6-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CC(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | (4R)-4-metiloxetan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 86.089 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 86.037 |