Learn More
(R)-(+)-Bay-K-8644, MedChemExpress
Código de producto. 16486318
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486318 10 mg 10 miligramos
16442437 50 mg 50 miligramos
16438907 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16486318 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15125
MedChemExpress (R)-(+)-Bay-K-8644 is a calcium channel inhibitor. (R)-(+)-Bay-K-8644 inhibits Ba2+ currents (IBa) (IC50=975 nM).
(R)-(+)-Bay-K-8644 is a calcium channel inhibitor. (R)-(+)-Bay-K-8644 inhibits Ba2+ currents (IBa) (IC50=975 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-Bay-K-8644
CAS 98791-67-4
Color Deep Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H15F3N2O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 300 mg/mL (841.99 mM)
SMILES CC1=C([N+]([O-])=O)[C@H](C2=C(C(F)(F)F)C=CC=C2)C(C(OC)=O)=C(C)N1
Peso molecular (g/mol) 356.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.3
Porcentaje de pureza 96.6%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation