Learn More
(R)-Baclofeno, TRC
Código de producto. 30137803
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137803 25 mg 25 miligramos
30132873 10 mg 10 miligramos
30012303 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137803 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB10799025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69308-37-8
Fórmula molecular C10 H12 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 213.66
Sinónimo (βR)-β-(Aminomethyl)-4-chlorobenzenepropanoic Acid, (-)-Baclofen, (R)-(-)-Baclofen, (R)-4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic Acid, (R)-4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butyric Acid, D-Baclofen, R-(-)-Baclofen, l-Baclofen, AGI 006, Arbaclofen
Nombre IUPAC (3R)-4-amino-3-(4-clorofenil)ácido butanoico
SMILES NC[C@H](CC(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Baclofen
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)/t8-/m0/s1
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.0557