Learn More
Tocris Bioscience™ (R)-Baclofen
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001132 50 mg 50 miligramos
30001131 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001132 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0796/50
Selective GABAB agonist; active enantiomer of (RS)-Baclofen (Cat. No. 0417)
More active enantiomer of (RS)-Baclofen, a selective GABAB agonist.
Racemate also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69308-37-8
Fórmula molecular C10H12ClNO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Baclofen
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.66
Pureza >99%
Peso molecular 213.66