Learn More
(R)-Baclofen, MedChemExpress
Código de producto. 16483307
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483307 50 mg 50 miligramos
16427298 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16483307 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17354
MedChemExpress (R)-Baclofen (Arbaclofen) is a selective GABAB receptor agonist.
(R)-Baclofen (Arbaclofen) is a selective GABAB receptor agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Baclofen
Forma física Powder
CAS 69308-37-8
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H12ClNO2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Arbaclofen STX209
Información de solubilidad H2O : 5 mg/mL (23.40 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (4.68 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES ClC1=CC=C([C@](CC(O)=O)([H])CN)C=C1
Peso molecular (g/mol) 213.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.66
Porcentaje de pureza 98.72%