Learn More
Rb-ionona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | R-beta-Ionone |
| CAS | 14398-36-8 |
| Fórmula molecular | C13H20O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (R,E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,12H,5,9H2,1-4H3/b8-7+/t12-/m1/s1 |
| SMILES | CC(/C=C/[C@H]1C(C)(C)CCC=C1C)=O |
| Nombre IUPAC | (S,E)-4-(2,6,6-trimetilciclohex-2-en-1-il)but-3-en-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 192.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.15 |