Learn More
Clorhidrato de (R)-azelastina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Azelastine Hydrochloride |
| CAS | 153408-28-7 |
| Fórmula molecular | C22H25Cl2N3O |
| Cantidad | 2 mg |
| Sinónimo | (R)-4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1-methyl-1H-azepin-4-yl)-1(2H)-phthalazinone Hydrochloride, (-)-Azelastine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H24ClN3O.ClH/c1-25-13-4-5-18(12-14-25)26-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-26)15-16-8-10-17(23)11-9-16;/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3;1H/t18-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.CN1CCC[C@H](CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O |
| Nombre IUPAC | 4-[(4-clorofenil)metil]-2-[(4R)-1-metilazepan-4-il]ftalazin-1-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 418.36 |