Learn More
Ácido R-(-)-arúndico, TRC
Código de producto. 30342898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30342898 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30342898 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7795005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-Arundic acid
CAS 185517-21-9
Fórmula molecular C11 H22 O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo R-(-)-Arundic acid - Bio-X TM
Fórmula InChI InChI=1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-9-10(8-4-2)11(12)13/h10H,3-9H2,1-2H3,(H,12,13)/t10-/m1/s1
SMILES CCCCCC[C@@H](CCC)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-propiloctanoico
Peso molecular (g/mol) 186.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.162
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.