Learn More
Ácido R-(-)-arúndico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(-)-Arundic acid |
| CAS | 185517-21-9 |
| Fórmula molecular | C11 H22 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | R-(-)-Arundic acid - Bio-X TM |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-9-10(8-4-2)11(12)13/h10H,3-9H2,1-2H3,(H,12,13)/t10-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCC[C@@H](CCC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-propiloctanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 186.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.162 |