Learn More
(R)-Apremilast, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Apremilast |
| CAS | 608141-44-2 |
| Fórmula molecular | C22H24N2O7S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-[2-[(1R)-1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]-acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H24N2O7S/c1-5-31-19-11-14(9-10-18(19)30-3)17(12-32(4,28)29)24-21(26)15-7-6-8-16(23-13(2)25)20(15)22(24)27/h6-11,17H,5,12H2,1-4H3,(H,23,25)/t17-/m0/s1 |
| SMILES | CCOc1cc(ccc1OC)[C@H](CS(=O)(=O)C)N2C(=O)c3cccc(NC(=O)C)c3C2=O |
| Nombre IUPAC | N-[2-[(1R)-1-(3-etoxi-4-metoxifenil)-2-metilsulfoniletil]-1,3-dioxoisoindol-4-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 460.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 460.1304 |