Learn More
Tocris Bioscience™ (R)-(-)-Apomorphine hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30001366 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30001366 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2073/50
Dopamine agonist; non-subtype-selective
Prototypical dopamine agonist (pKi values are 6.43, 7.08, 7.59, 8.36 and 7.83 for human recombinant D1, D2L, D3, D4 and D5 receptors respectively). Produces biphasic effects on locomotor activity, and displays anti-Parkinsonian and neuroprotective actions following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-Apomorphine hydrochloride
CAS 314-19-2
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C17H18ClNO2
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.79
Pureza >99%
Peso molecular 303.786