Learn More
(R)-Apomorfina Hemihidrato de Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30138757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138757 50 mg 50 miligramos
30136494 25 mg 25 miligramos
30004593 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138757 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA72750050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41372-20-7
Fórmula molecular 2 C17 H17 N O2 . 2 Cl H . H2 O
Peso molecular (g/mol) 625.58
Sinónimo 4H-Dibenzo[de,g]quinoline-10,11-diol, 5,6,6a,7-tetrahydro-6-methyl-, hydrochloride, hydrate (2:2:1), (6aR)-, 4H-Dibenzo[de,g]quinoline-10,11-diol, 5,6,6a,7-tetrahydro-6-methyl-, hydrochloride, hydrate (2:1), (6aR)- (9CI), 4H-Dibenzo[de,g]quinoline-10,11-diol, 5,6,6a,7-tetrahydro-6-methyl-, hydrochloride, hydrate (2:1), (R)-, (R)-(-)-Apomorphine hydrochloride hemihydrate, Apomorphine hydrochloride hemihydrate, (R)-6-Methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibenzo[de,g]quinoline-10,11-diol hydrochloride hemihydrate
Nombre IUPAC (6aR)-6-metil-5,6,6a,7-tetrahidro-4H-dibenzo[de,g]quinolina-10,11-diol; hidratarse; Dihidrocloruro
SMILES O.Cl.Cl.CN1CCc2cccc3c2[C@H]1Cc4ccc(O)c(O)c34.CN5CCc6cccc7c6[C@H]5Cc8ccc(O)c(O)c78
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Apomorphine Hydrochloride Hemihydrate
Nombres de analitos o componentes Apomorphine Hydrochloride Hemihydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/2C17H17NO2.2ClH.H2O/c2*1-18-8-7-10-3-2-4-12-15(10)13(18)9-11-5-6-14(19)17(20)16(11)12;;;/h2*2-6,13,19-20H,7-9H2,1H3;2*1H;1H2/t2*13-;;;/m11.../s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 624.2158
Porcentaje de pureza >95%