Learn More
(R)-Apomorfina-D4 Cloruro, TRC
Código de producto. 30240974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240974 10 mg 10 miligramos
30240689 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240974 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA72750110MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76787-63-8
Fórmula molecular C17H13D4NO2 . HCl
Peso molecular (g/mol) 308.8
Sinónimo (R)-5,6,6a,7-Tetrahydro-6-methyl-4H-dibenzo[de,g]quinoline-1,2,3,8,9-d5-10,11-diol-d5 Hydrochloride-d4, Apomorphine-1,2,3,8,9-d5 Hydrochloride-d4;
Nombre IUPAC (6aR)-1,2,3,8,9-pentadeuterio-6-metil-5,6,6a,7-tetrahidro-4H-dibenzo[de,g]quinolina-10,11-diol; Cloruro
SMILES Cl.[2H]c1cc([2H])c2c3[C@@H](Cc4c([2H])c([2H])c(O)c(O)c24)N(C)CCc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Apomorphine-d4 Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17NO2.ClH/c1-18-8-7-10-3-2-4-12-15(10)13(18)9-11-5-6-14(19)17(20)16(11)12;/h2-6,13,19-20H,7-9H2,1H3;1H/t13-;/m1./s1/i2D,3D,4D,5D,6D;
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.1277