Learn More
(R)-(+)-Anatabina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(+)-Anatabine |
| CAS | 126454-22-6 |
| Fórmula molecular | C10 H12 N2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (R)-(+)-Anatabine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10,12H,5,7H2/t10-/m1/s1 |
| SMILES | C1N[C@H](CC=C1)c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | 3-[(2R)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-2-il]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 160.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.1 |