Learn More
(R)-Anabasina, >98% EE, TRC
Código de producto. 30134692
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134692 2.5 mg 2.50 miligramo
30133260 5 mg 5 miligramos
18040320 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134692 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6371652.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34366-21-7
Fórmula molecular C10 H14 N2
Peso molecular (g/mol) 162.23
Sinónimo Pyridine, 3-(2R)-2-piperidinyl-, 2αH-Anabasine (8CI), Pyridine, 3-(2-piperidinyl)-, (R)-, 3-(2R)-2-Piperidinylpyridine, (+)-Anabasine, (2'R)-Anabasine, (R)-Anabasine
Nombre IUPAC 3-[(2R)-piperidina-2-il]piridina
SMILES C1CC[C@@H](NC1)c2cccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Anabasine
Nombres de analitos o componentes (R)-Anabasine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2/t10-/m1/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 2.5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.1157