Learn More
(R)-amlodipino-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Amlodipine-d4 |
| CAS | 1346616-97-4 |
| Fórmula molecular | C20 2H4 H21 Cl N2 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | O3-Ethyl O5-methyl (4R)-2-[(2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, (R)-Amlodipine-D4 (2-aminoethoxy-1,1,2,2-D4), (4R)-2-[(2-Aminoethoxy-1,1,2,2-d4)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid 3-ethyl 5-methyl ester, (R)-Amlodipine-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25ClN2O5/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3/t17-/m0/s1/i9D2,10D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])OCC1=C([C@H](C(=C(C)N1)C(=O)OC)c2ccccc2Cl)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 3-O-etilo 5-O-metil (4S)-2-[(2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioetoxi)metil]-4-(2-clorofenil)-6-metil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 412.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 412.1703 |