Learn More
(R)-aminofol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Aminofol |
| CAS | 54323-50-1 |
| Fórmula molecular | C6H9NO3S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (4R)-3-Acetyl-4-thiazolidinecarboxylic Acid, (R)-3-Acetylthiazolidine-4-carboxylic Acid, N-Acetyl-L-thiaproline, N-Acetyl-L-thioproline, (R)-ATCA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9NO3S/c1-4(8)7-3-11-2-5(7)6(9)10/h5H,2-3H2,1H3,(H,9,10)/t5-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)N1CSC[C@H]1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (4R)-3-acetil-1,3-tiazolidina-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 175.21 |