Learn More
(R)-aminofol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Aminofol-d3 |
| CAS | 1286597-21-4 |
| Fórmula molecular | C6H6D3NO3S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (4R)-3-(Acetyl-d3)-4-thiazolidinecarboxylic Acid, (R)-3-(Acetyl-d3)thiazolidine -4-carboxylic Acid, N-Acetyl-L-thiaproline, N-(Acetyl-d3)-L-thioproline, (R)-ATCA-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9NO3S/c1-4(8)7-3-11-2-5(7)6(9)10/h5H,2-3H2,1H3,(H,9,10)/t5-/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(=O)N1CSC[C@H]1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (4R)-3-(2,2,2-trideuterioacetil)-1,3-tiazolidina-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 178.22 |