Learn More
(R)-Amino Carnitina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Amino Carnitine |
| CAS | 98063-21-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C7 H16 N2 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-Propanaminium, 2-amino-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (2R)-, 1-Propanaminium, 2-amino-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (R)-, (R)-3-Amino-4-(trimethylammonio)butyrate, Emeriamine, (R)-Aminocarnitine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16N2O2/c1-9(2,3)5-6(8)4-7(10)11/h6H,4-5,8H2,1-3H3/t6-/m1/s1 |
| SMILES | C[N+](C)(C)C[C@H](N)CC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | (3R)-3-amino-4-(trimetilazanioil)butanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 160.21 |
| Mostrar más |