Learn More
Ácido (R)-amino-(4-hidroxifenil)acético cloruro de éster metil, TRC
Código de producto. 17938344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17938344 10 g 10 g
17927364 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17938344 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61155510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57591-61-4
Fórmula molecular C9 H11 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 217.65
Sinónimo (αR)-α-Amino-4-hydroxy-benzeneacetic Acid Methyl Ester Hydrochloride, α-Amino-(4-hydroxyphenyl)acetic Acid Methyl Ester Hydrochloride, α-Amino-4-hydroxy-benzeneacetic Acid Methyl Ester Hydrochloride, (R)-α-Amino-4-hydroxy-benzeneacetic Acid Methyl Ester Hydrochloride, Benzeneacetic acid, α-amino-4-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride (1:1), (αR)-, Benzeneacetic acid, α-amino-4-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride, (R)-, Benzeneacetic acid, α-amino-4-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride, (αR)- (9CI), (R)-Amino(4-hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester hydrochloride, (R)-Methyl 2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetate hydrochloride, D-4-Hydroxyphenylglycine methyl ester hydrochloride, Methyl D-2-p-hydroxyphenylglycine-hydrochloride, Methyl D-4-hydroxyphenylglycine hydrochloride, D-p-Hydroxyphenylglycine Methyl Ester Hydrochloride, HPGMe HCl
Nombre IUPAC acetato de metil(2R)-2-amino-2-(4-hidroxifenil)aceto; Cloruro
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](N)c1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Amino-(4-hydroxyphenyl)acetic Acid Methyl Ester Hydrochloride
Nombres de analitos o componentes (R)-Amino-(4-hydroxyphenyl)acetic Acid Methyl Ester Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO3.ClH/c1-13-9(12)8(10)6-2-4-7(11)5-3-6;/h2-5,8,11H,10H2,1H3;1H/t8-;/m1./s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.0506