Learn More
(R)-Ambrisentan, TRC
Código de producto. 30323051
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30323051 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30323051 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA57587325MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Ambrisentan
CAS 1007358-76-0
Fórmula molecular C22 H22 N2 O4
Cantidad 25 mg
Sinónimo Benzenepropanoic acid, α-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-phenyl-, (αR)-, (αR)-α-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-phenylbenzenepropanoic acid, (R)-Ambrisentan, Ambrisentan related, 3109.Z
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22N2O4/c1-15-14-16(2)24-21(23-15)28-19(20(25)26)22(27-3,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-14,19H,1-3H3,(H,25,26)/t19-/m0/s1
SMILES COC([C@@H](Oc1nc(C)cc(C)n1)C(=O)O)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)oxi-3-metoxi-3,3-difenilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 378.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.158