Learn More
Clorhidrato de (R)-alfa-propinil-prolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-alpha-Propynyl-proline Hydrochloride |
| CAS | 1049733-10-9 |
| Fórmula molecular | C8H11NO2 . HCl |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | L-Proline, 2-(2-propyn-1-yl)-, hydrochloride (1:1) (ACI), 2-(2-Propyn-1-yl)-L-proline hydrochloride, (R)-α-Propynyl-proline hydrochloride, (2R)-2-(Prop-2-ynyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c1-2-4-8(7(10)11)5-3-6-9-8;/h1,9H,3-6H2,(H,10,11);1H/t8-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.OC(=O)[C@]1(CC#C)CCCN1 |
| Nombre IUPAC | ácido (2R)-2-prop-2-inilpirrolidina-2-carboxílico; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 189.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.0557 |