Learn More
Hemihidrato de (R)-α-metiltriptófano, 98 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11915371 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
11915371 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11915371 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441191000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-α-Methyltryptophan hemihydrate
Nombre de nota 98% ee
CAS 56452-52-9
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >231°C
Color Blanco a amarillo
Exceso enantiomérico 98.0% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Fórmula molecular C24H30N4O5
Número MDL MFCD19687046
Cantidad 100 mg
Rotación específica 16
Sinónimo r-a-methyltryptophan, alpha-methyl-d-tryptophan, 2r-2-amino-3-1h-indol-3-yl-2-methylpropanoic acid, d-a-methyltryptophan, +-a-methyltryptophan, a-methyl-r-tryptophan, h-a-me-d-trp-oh, ncistruc1_000316, ncistruc2_000076, a-methyl-d-tryptophan
Clave InChI BZCFHAYHUKOGKE-IUWNWRFPSA-N
SMILES O.CC(N)(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O.CC(N)(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Nombre IUPAC bis(2-amino-3-(1H-indol-3-yl)-2-methylpropanoic acid) hydrate
Peso molecular (g/mol) 454.53
PubChem CID 676154
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.28
Porcentaje de pureza 98%,98% ee
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • (R)-alpha-Methyltryptophan hemihydrate