Learn More
Diclorhidrato (R)-(-)-alfa-metilhistamina
Código de producto. 15444199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
15444199 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15444199 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61636.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-alpha-Methylhistamine dihydrochloride
CAS 75614-89-0
Color Blanco
Fórmula molecular C6H13Cl2N3
Número MDL MFCD00083176
Cantidad 100 mg
Sensibilidad Hygroscopic
Sinónimo histamine, r--alpha-methyl-, dihydrochloride, r-1-1h-imidazol-4-yl propan-2-amine dihydrochloride, r--alpha-methyl histamine dihydrochloride, alpha-methylhistamine-r, r-alpha-methylhistamine dihydrochloride, r--, a-methylhistamine dihydrochloride, r---alpha-methylhistamine dihydrochloride, r---a-methyl-1h-imidazole-4-ethanamine dihydrobromide, a-methyl-1h-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride, 2r-1-1h-imidazol-4-yl propan-2-amine dihydrochloride
Clave InChI IZHCNQFUWDFPCW-ZJIMSODOSA-N
Rotación óptica −4° (c=0.8 in Water)
SMILES CC(CC1=CN=CN1)N.Cl.Cl
Nombre IUPAC (2R)-1-(1H-imidazol-5-il)propan-2-amina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 198.091
PubChem CID 11957567
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.1
Forma física Polvo
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.