Learn More
(R)-(+)-alfa-metilbenzilamina, TRC
Código de producto. 30134555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134555 10 g 10 g
17991025 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134555 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM28880010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3886-69-9
Fórmula molecular C8 H11 N
Peso molecular (g/mol) 121.18
Sinónimo Benzenemethanamine, α-methyl-, (αR)-, Benzenemethanamine, α-methyl-, (R)-, Benzylamine, α-methyl-, (R)-(+)- (8CI), Benzylamine, α-methyl-, d- (4CI), (αR)-α-Methylbenzenemethanamine, (+)-(R)-1-Phenethylamine, (+)-(R)-1-Phenylethylamine, (+)-(R)-α-Methylbenzylamine, (+)-(R)-α-Phenylethylamine, (+)-1-Amino-1-phenylethane, (+)-1-Phenethylamine, (+)-1-Phenylethan-1-amine, (+)-1-Phenylethylamine, (+)-Phenylethylamine, (+)-[(1R)-1-Phenylethyl]amine, (+)-α-Methylbenzenemethanamine, (+)-α-Methylbenzylamine, (+)-α-Phenethylamine, (+)-α-Phenylethylamine, (1R)-1-Phenyl-1-ethanamine, (1R)-1-Phenylethan-1-amine, (1R)-1-Phenylethanamine, (1R)-1-Phenylethanamine, (1R)-1-Phenylethylamine, (1R)-Phenylethylamine, (R)-(+)-1-Methylbenzylamine, (R)-(+)-1-Phenethylamine, (R)-(+)-1-Phenylethanamine, (R)-(+)-1-Phenylethylamine, (R)-(+)-Alpha-methylbenzylamine, (R)-(+)-Phenethylamine, (R)-(+)-α-Methylbenzylamine, (R)-(+)-α-Phenethylamine, (R)-(+)-α-Phenylethylamine, (R)-1-Amino-1-phenylethane, (R)-1-Aminoethylbenzene, (R)-1-Phenethylamine, (R)-1-Phenyl-1-ethanamine, (R)-1-Phenylethanamine, (R)-1-Phenylethylamine, (R)-Alpha-methylbenzylamine, (R)-Methylbenzylamine, (R)-Phenethylamine, (R)-Phenylethylamine, (R)-Phenylethylamine, (R)-α-Aminoethylbenzene, (R)-α-Methylbenzenemethanamine, (R)-α-Methylbenzylamine, (R)-α-Phenethylamine, (R)-α-Phenylethylamine, D-(+)-1-Phenylethylamine, D-(+)-α-Methylbenzylamine, D-(+)-α-Phenylethylamine, D-1-Phenylethylamine, D-Phenethylamine, D-α-Methylbenzylamine, D-α-Phenethylamine, R-(+)-Methylbenzylamine, R-(+)-Phenylethylamine, d-1-Phenylethylamine, Levetiracetam Imp. E (EP)
Nombre IUPAC (1R)-1-feniletanamina
SMILES C[C@@H](N)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-a-Methylbenzylamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.0891
Porcentaje de pureza >95%