Learn More
(R)-(+)-α-Metilbencilisocianato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10552801 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10552801 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
1 options
Código de producto. 10552801 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 205320050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de derivatización quiral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-α-Methylbenzyl isocyanate
Nombre de nota 98%
CAS 33375-06-3
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 210.0°C to 211.0°C
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H9NO
Fórmula lineal C6H5CH(CH3)NCO
Índice de refracción 1.5114 to 1.5134
Número MDL MFCD00063015
Cantidad 5 mL
Fieser 15,256
Gravedad específica 1.05
Condición de rotación específica +10° (20°C neat)
Rotación específica + 10.00
Sinónimo r-+-1-phenylethyl isocyanate, 1r-1-isocyanatoethyl benzene, r-+-alpha-methylbenzyl isocyanate, benzene, 1r-1-isocyanatoethyl, isocyanic acid r-+-1-phenylethyl ester, isocyanic acid r-+-alpha-methylbenzyl ester, isocyanic acid-r-+-methylbenzyl ester, 1-isocyanatoethyl benzene #, +-alpha-methylbenzyl isocyanate, pubchem8096
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Clave InChI JJSCUXAFAJEQGB-MRVPVSSYSA-N
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N=C=O
Nombre IUPAC [(1R)-1-isocianatoetil]benceno
Peso molecular (g/mol) 147.18
PubChem CID 7018262
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(+)-alpha-Methylbenzyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.