Learn More
Dihidrocloruro de Histamina Alfa-Alfa-Metilamina, TRC
Código de producto. 30135935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135935 5 mg 5 miligramos
30134875 25 mg 25 miligramos
30007526 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135935 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3119905MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75614-89-0
Fórmula molecular C6 H11 N3 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 198.09
Sinónimo (αR)-α-Methyl-1H-imidazole-4-ethanamine Dihydrochloride, R(-)-α-Methyl-1H-imidazole-5-ethanamine Dihydrochloride;
Nombre IUPAC (2R)-1-(1H-imidazol-4-il)propano-2-amina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.C[C@@H](N)Cc1c[nH]cn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material R(-)-alpha-Methyl Histamine Dihydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11N3.2ClH/c1-5(7)2-6-3-8-4-9-6;;/h3-5H,2,7H2,1H3,(H,8,9);2*1H/t5-;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0487