Learn More
R-(+)-alfa-metil-4-nitrobencilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-1-(4-Nitrophenyl)ethanamine |
| CAS | 22038-87-5 |
| Fórmula molecular | C8 H10 N2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzenemethanamine','α-methyl-4-nitro-','(αR)-, Benzenemethanamine','α-methyl-4-nitro-','(R)-, Benzylamine','α-methyl-p-nitro-','(R)-(+)- (8CI), (αR)-α-Methyl-4-nitrobenzenemethanamine, (+)-1-(4-Nitrophenyl)ethylamine, (1R)-1-(4-Nitrophenyl)ethan-1-amine, (1R)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N2O2/c1-6(9)7-2-4-8(5-3-7)10(11)12/h2-6H,9H2,1H3/t6-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](N)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | (1R)-1-(4-nitrofenil)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 166.177 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.074 |